Szeretne újra bejelentkezni?
Anion exchange chiral stationary phases
Gyártó: CHIRAL TECHNOLOGIES
CHIRALPAK®
For the separation of acidic chiral compounds containing carboxylic, phosphonic, phosphinic, phosphoric or sulphonic acid groups. In some cases weakly acidic compounds, such as phenols, can also be separated.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Chiralpak® QD-AX O-9-(tert-butylcarbamoyl) quinidine immobilised on a 5 μm silica support
Kolonna formája Részecskeméret Belső átmérő × hossz M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Analytical 5 µm 4,6×150 mm 1 554-3765
Analytical 5 µm 2,1×150 mm 1 554-3752
Guard Cartridge 5 µm 4,5×10 mm 3 554-3750
Semi-Preparative 5 µm 20×150 mm 1 554-3751
Chiralpak® QN-AX O-9-(tert-butylcarbamoyl) quinine immobilised on a 5 μm silica support
Kolonna formája Részecskeméret Belső átmérő × hossz M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Analytical 5 µm 2,1×150 mm 1 554-3756
Analytical 5 µm 4,6×150 mm 1 554-3754
Guard Cartridge 5 µm 4,5×10 mm 3 554-3753
Semi-Preparative 5 µm 20×150 mm 1 554-3755
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség