  • Kritériumok
    • Raktáron (23)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Karvédők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/99/18989799.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"40"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Egyszerhasználatos alkarvédő, kevert, 65 % kis sűrűségű (LDPE) és 35 % lineáris kis sűrűségű (LLDPE) polietilénből készül.
Katalógus szám: (113-7887)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Lélegző SMS anyagból készülő, keskenyedő fazonú karvédő. Ideális tisztatéri és ESD környezetben való alkalmazáshoz.
UOM:  1 * 150 PÁR
Katalógus szám: (113-8255)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A karvédők nem szövött polipropilénből, PE bevonattal készülnek.
UOM:  1 * 100 DB
Gyártó:  HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Leírás:   These disposable sleeve protectors made of PE provide waterproof protection for light-duty tasks.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén filc-anyagból (SPP) készülő, lélegző polietilén bevonattal rendelkező VWR Advanced SF karvédő.
Katalógus szám: (113-0494)
Gyártó:  DuPont
Leírás:   Tyvek® 1431 N anyagból készülő, antisztatikus, a kar és csuklórészen is gumírozott karvédő, nem veszélyes anyagokból származó szennyeződések elleni vé...
UOM:  1 * 200 DB
Gyártó:  DuPont
Leírás:   These sleeves are made of Tyvek® which is a fabric composed of flash spun high density PE, providing an ideal balance of protection, durability and co...
UOM:  1 * 100 DB
Gyártó:  ANSELL HEALTH CARE
Leírás:   These sleeves made of seamless High Performance Polyethylene (HPPE) are engineered to perform in combination with any HyFlex® cut resistant glove.
1 - 8  of 40
  1  2  3  4  5  Következő 