  • Kritériumok
    • Raktáron (83)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
cipo-es-magasszaru-cipovedok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/91/18989791.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"67"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kevert, kis sűrűségű (LDPE) és lineáris kis sűrűségű (LLDPE) polietilénből készülő cipővédő.
Katalógus szám: (113-8280)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén-filc anyagú cipővédő.
UOM:  1 * 100 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A VWR ruházati kínálatában a VWR Maximum SF cipővédők a legjobbak és a legtartósabbak. Polipropilén filcből (SPP) készülő, lélegző polietilén réteggel...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These boot covers are made from Protect Xtra fabric which is a further development of the Protect fabric consisting of 100% polyester weave with condu...
Katalógus szám: (HOIT110176)
Gyártó:  HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Leírás:   These disposable shoe covers are made of CPE.
UOM:  1 * 2.000 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén filc-anyagból (SPP) készülő, lélegző polietilén bevonattal rendelkező VWR Advanced SF cipővédő.
Katalógus szám: (113-8286)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén filcből készülő cipővédő, a talprészen csúszásmentesítő latex szalaggal és mintázattal van ellátva
UOM:  1 * 100 DB
Katalógus szám: (113-8285)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén-filc anyagból készülő cipővédő.
UOM:  1 * 300 DB
1 - 8  of 67
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Következő