Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kupakok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/91/18944991.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"43"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén filc anyagból, rugalmas rögzítőpánttal készülő, légáteresztő hajháló.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These disposable caps are made from a non woven, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime and certain dry particulate...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén filcből készülő, légáteresztő redőzött hajháló. Kevésbé kritikus feladatokhoz ajánlott.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Erős, könnyű és légáteresztő, polipropilén filcből (SPP) készülő VWR Basic SPP hajháló. Nem veszélyes alkalmazások esetén véd a szennyeződésekkel és b...
Gyártó:  HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Leírás:   Disposable pleated mob caps made from soft non woven PP. Ideal for use in hospitals, food processing, manufacturing and other general applications.
Katalógus szám: (HOIT109758)
Gyártó:  HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Leírás:   Disposable mob caps made from non woven PP. Ideal for use in hospitals, food processing, manufacturing and other general applications.
UOM:  1 * 1.000 DB
Katalógus szám: (HOIT40048W-21-2)
Gyártó:  HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Leírás:   Pleated mob cap for use in hygiene environments.
UOM:  1 * 1.000 DB
Gyártó:  HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Leírás:   Disposable bouffant caps made from non woven PP. Ideal for use in non hazardous environments.
1 - 8  of 43
  1  2  3  4  5  6  Következő 