  • Kritériumok
    • Raktáron (8)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Szakállvédők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/33/18944933.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Rendezés:
Katalógus szám: (113-8254)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén filcanyagból készülő kényelmes szakállvédő. Kevésbé kritikus feladatokhoz ajánlott.
UOM:  1 * 100 DB
Katalógus szám: (HOIT110188)
Gyártó:  HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Leírás:   This disposable beard cover is made from soft non woven PP.
UOM:  1 * 1.000 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Erős, könnyű és légáteresztő, polipropilén filcből (SPP) készülő VWR Basic SPP szakállvédő. Nem veszélyes alkalmazások esetén véd a szennyeződésekkel ...
Katalógus szám: (113-1580)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kevésbé kritikus feladatokhoz ajánlott szakállvédő.
UOM:  1 * 1.000 DB
Katalógus szám: (NITRBBS-W)
Gyártó:  Nitritex
Leírás:   Lightweight beard cover made of soft non woven PP. Suitable for use in a variety of environments.
UOM:  1 * 1.000 DB
Katalógus szám: (113-8337)
Gyártó:  KOLMI-HOPEN
Leírás:   This disposable beard cover made of white PP covers the lower part of the face. It is HACCP approved and therefore ideal for use in food applications,...
UOM:  1 * 100 DB
Katalógus szám: (MAKA4561101)
Gyártó:  MUTEXIL
Leírás:   Beard cover made of non woven PP. Ideal for use in healthcare environments, hospitals and food processing industries.
UOM:  1 * 100 DB
Katalógus szám: (113-0693)
Gyártó:  GM-EQUIPEMENT
Leírás:   Comfortable beard cover made from non woven PP; for non critical applications.
UOM:  1 * 1.000 DB
1 - 8  of 9
  1  2  Következő