  • Kritériumok
    • Raktáron (24)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
koetenyek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/07/18944907.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"39"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Az egyszerhasználatos kötény, kevert, 65 % kis sűrűségű (LDPE) és 35 % lineáris kis sűrűségű (LLDPE) polietilénből készül.
Gyártó:  DuPont
Leírás:   This apron provides triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. It combines the chemical prot...
Gyártó:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Leírás:   Durable apron made of DUOTEX fabric (100% polyester fabric with PVC coating).
Gyártó:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Leírás:   Water- and windproof apron made of Flexothane® Kleen, a fabric consisting of 100% polyamide knitting 6.6 with PU coating.
Katalógus szám: (113-0479)
Gyártó:  DuPont
Leírás:   Specially designed for use with Tyvek® apparel, this apron can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substa...
UOM:  1 * 100 DB
Gyártó:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Leírás:   This apron is made from Duotex fabric (100% polyester with 100% PVC coating).
Katalógus szám: (SIOE8007A6DT5/M46)
Gyártó:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Leírás:   This apron is made of 100% polyester fabric with nitrile coating.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  DuPont
Leírás:   Specially designed for use with Tychem® apparel, these aprons can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous sub...
1 - 8  of 39
  1  2  3  4  5  Következő