Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ruházat
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/47/18945047.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1124"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kevert, kis sűrűségű (LDPE) és lineáris kis sűrűségű (LLDPE) polietilénből készülő cipővédő.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Egyszerhasználatos, polipropilén-filc anyagból készülő, körgalléros, 2 oldalzsebes laboratóriumi köpeny. Alacsony kockázatú feladatokhoz alkalmazható.
Katalógus szám: (113-8280)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén-filc anyagú cipővédő.
UOM:  1 * 100 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The Quantus® underwear trousers are made from a high-quality breathable polyester microfibre material with carbon. The fabric was specially developed ...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The Quantus® underwear sweatshirt is made from a high-quality breathable polyester microfibre material with carbon. The fabric was specially developed...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The Quantus® underwear T-shirt is made from a breathable polyester microfibre material with carbon. The fabric was specially developed for use as unde...
Katalógus szám: (113-8286)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén filcből készülő cipővédő, a talprészen csúszásmentesítő latex szalaggal és mintázattal van ellátva
UOM:  1 * 100 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Többször használható női köpenyek, melyek 100% pamutból, vagy 65% poliészterből és 35% pamutból készülnek. Mindkét anyag erős, szakadásálló és tartós....
1 - 8  of 1 124
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő