  • Kritériumok
    • Raktáron (10)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Cseppentős kupakok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/49/18945149.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Dropper cap, Csavarmenet: 25 mm, N/A
Katalógus szám: (NALGDS2176-0384)
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   PP, translucent. with polyethylene insert.
UOM:  1 * 6 DB
Gyártó:  KAUTEX
Leírás:   természetes LDPE
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   HDPE, natural colour
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   Dropper cap with captive cap, for threads Ø 25 mm, Csavarmenet: 25 mm, Flakonhoz: 250/500/1000 ml, N/A
Katalógus szám: (215-2471)
Gyártó:  KAUTEX
Leírás:   Combination closure with screw-on dropping tip, Combination closure with screw-on dropping tip, HDPE, Csavarmenet: 18 mm, HDPE, Flakonhoz: 10/25/50 ml, N/A
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   LDPE, coloured.
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Screw cap made of radiation grade polypropylene.
1 - 8  of 11
  1  2  Következő 