Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Szorítók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/28/18945028.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"200"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   PTFE, belső acélrugóval. Nagyon stabil, biztonságos és tartós, könnyen használható.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Laboral alumínium ötvözet
Katalógus szám: (241-0032)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Laboral alumínium ötvözet.
UOM:  1 * 2 DB
Katalógus szám: (241-0019)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Laboral alumínium ötvözet.
UOM:  1 * 5 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Bossheads made from different materials for universal usage.
Katalógus szám: (241-0043)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Fekete vinil. Egyszerű kialakítású típus.
UOM:  1 * 2 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Rozsdamentes acél. Könnyen használható, robusztus befogók.
Katalógus szám: (241-0029)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Rozsdamentes acél.
UOM:  1 * 2 DB
1 - 8  of 200
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő