  • Kritériumok
    • Raktáron (15)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
sejtkaparok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/08/18945008.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kifejezetten sejtek könnyű és hatékony összegyűjtésére szolgálnak. A lapát helyzetétől függően kétféle típus választható: tenyésztő flaskákhoz, kapará...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Flat blade cell lifter for manual harvesting of cells, manufactured from high grade PE. Designed for removing cells from multiwell plates or microcent...
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   PS nyél, TPE penge. A számos tenyésztőedény tenyészfelületének maximális eléréséhez készült.
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   A kaparók hasznosak a sejtek flaskákban történő kézi gyűjtéséhez. A spatulák a csészékben történő sejtgyűjtéshez (főleg őssejtek) használhatók.
Gyártó:  NUNC
Leírás:   Sejtkaparók kaphatók a sejtgyűjtéshez két hosszúságban, a feladathoz optimális rugalmasság érdekében állítható pengével. Pirogén-mentes.
Katalógus szám: (231-2475)
Gyártó:  DELTALAB
Leírás:   [EN]WOOD AYRE SPATULA NON STERILE 1 * 500 DB
UOM:  1 * 500 DB
Katalógus szám: (22003.)
Gyártó:  Biotium
Leírás:   PE, disposable, sterile. Mini cell scrapers for harvesting cells or cell lysates from microwell plates.
UOM:  1 * 200 DB
Katalógus szám: (WITG8.486.200)
Gyártó:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Leírás:   Bent, plastic coated glass handle, mobile PTFE blade. Scraper for removal of cells from flasks and plates. Length 50 mm.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 11
  1  2  Következő