  • Kritériumok
    • Raktáron (16)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Bioreaktorok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/38/20236838.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   VWR® cell chambers, made from medical grade, general purpose polystyrene (GPPS) and with vented cap, are ideal for large scale cell culture.
Katalógus szám: (734-0389)
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   A CELLine™ 1000 membrán alapú, egyszerhasználatos sejttenyésztő rendszer, amely nagy sejtsűrűséget ad, és könnyű alkalmazni rekombináns fehérjeexpress...
UOM:  1 * 3 DB
Katalógus szám: (SARTDUO002LL-SS01V)
Gyártó:  Sartorius
Leírás:   The UniVessel® SU is a stirred tank, single-use bioreactor with a working volume range of 0,6 to 2 l. It is assembled, irradiated and shipped ready-to...
UOM:  1 * 2 DB
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   Steril, PS. A Corning® CellSTACK® tenyésztőkamrák öt méretben, három különböző felületkezeléssel kaphatók.
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Thermo Scientific™ Nunc™ High Density Cell Factory™ system offers greater surface area and yield than the standard Cell Factory™ system, or similar mu...
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Polisztirol, steril. Alkalmazhatóak vakcinák, monoklonális antitestek, vagy más gyógyszeripari termékek, akár ipari méretű, előállításához.
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Steril, PS. Az EasyFill™ sejtgyár minden egységén egy nagy és egy kicsi nyílás van, amely sokoldalúvá és könnyen használhatóvá teszi. Az EasyFill™ sej...
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Steril, polisztirol. Alkalmazhatóak vakcinák, monoklonális antitestek, vagy más gyógyszeripari termékek, akár ipari méretű, előállításához. A rendszer...
1 - 8  of 11
  1  2  Következő 