  • Kritériumok
    • Raktáron (2)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Kémcsőszállító edények
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/53/20236953.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (216-4305)
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   Biztonsági doboz csövekhez és tartóedényekhez, plastilab®, Polikarbonát (PC), Szél. × mélys. × mag.: 330×175×180 mm
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Biztonsági szállítódoboz, Nalgene®, Polikarbonát (PC), Szél. × mélys. × mag.: 184×368×171 mm
UOM:  1 * 1 DB