Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Hordozók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/94/18944994.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"32"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (215-3582)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A tartó védelmet nyújt a folyadékot tartalmazó vegyszeres üvegek eltörésekor jelentkező egészségkárosító vagy eszköz roncsoló hatásoktól. Védelmet biz...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Áttetsző vagy fekete HDPE
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A kosarak biológiai minták szállítására szolgálnak. Segítségükkel a beteg otthonába juttathatók a daganatellenes gyógyszerek.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Az átlátszó szállítókosarak biológiai minták, gyógyszerek (akár 180 adag) szállítására alkalmasak, a belső hőmérséklet csökkentése érdekében eutektiku...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Színes gumi
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Laboratóriumi felszerelések, például üvegek, flakonok biztonságos szállítására és tárolására szolgál. Középen elválasztó falat és fogantyút tartalmaz.
Gyártó:  BOCHEM
Leírás:   Bottle carrier/container, Szilikon, Szín: piros, Dla: Tárolóedény, Ø 130 mm
Katalógus szám: (NALG6565-0001)
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Bottle carrier, Nalgene®, HDPE, Dla: Szállítókosár 8 db 500 ml-es/6 db 1000 ml-es/2 db 4 literes üveghez
UOM:  1 * 4 DB
1 - 8  of 32
  1  2  3  4  Következő 