  • Kritériumok
    • Raktáron (13)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Biztonsági kannák
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/56/18989756.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"33"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  ROETZMEIER SICHERH. BEHAELTER
Leírás:   These safety barrels are suitable for safe and comfortable handling and storage of larger amounts of flammable liquid.
Gyártó:  ROETZMEIER SICHERH. BEHAELTER
Leírás:   Rozsdamentes acél PTFE tömítésekkel.
Gyártó:  ROETZMEIER SICHERH. BEHAELTER
Leírás:   Anyag: Rozsdamentes acél/PTFE, Térfogat: 10 l
Gyártó:  ROETZMEIER SICHERH. BEHAELTER
Leírás:   Stainless steel.
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   Space-saving safety canister, stainless steel, with screw cap, pressure-relief valve and PTFE seals for storage.
Gyártó:  SCAT Europe
Leírás:   HDPE.
These ready to use sets provide complete solutions for the disposal of solvent waste. They offer more protection for people and for the env...
Katalógus szám: (DUEH59-10000-098)
Gyártó:  DÜPERTHAL GMBH & CO
Leírás:   This safety canister is made of PE with welded sensor holder.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  JUSTRITE MANUFACTURING CO
Leírás:   Safety cans are designed to convenient and safe storage and dispense of flammable liquids.
1 - 8  of 33
  1  2  3  4  5  Következő