  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Tolómérők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/86/18944986.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"6"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Rozsdamentes acélból készül. Az elem élettartama kb. 10 000 óra.
Katalógus szám: (238-2100)
Gyártó:  BOCHEM
Leírás:   Stainless steel Vernier caliper with black engraved scale.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BELAH134150000)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Measure internal and external dimensions with high precision. Upper scale is 150 mm with 0,1 mm subdivisions, lower scale is 6" with 0,005" subdivisio...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BELAH134170000)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Measurements taken with push button selection between metric and English scales and a self-zeroing feature for accuracy of ±0,1 mm.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BELAH134160001)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   This dial caliper can measure up to 150 mm on a white dial graduated in 0,1 mm increments. Vernier model measures 130 mm in 0,05 subdivisions, plus 5"...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (819-0014)
Gyártó:  BOCHEM
Leírás:   Caliper with five digit LCD.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 6  of 6