Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ecsetek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/19/18709519.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"48"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Jól használható kémcsövek és egyéb laboratóriumi eszközök tisztításához.
Katalógus szám: (149-0203)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Fehér nejlon sörte, huzal nyéllel. A kefék kimondottan kis átmérőjű csövek, büretták és kis edények tisztítására szolgálnak.
UOM:  1 * 5 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Fehér, természetes sörtéjű üvegmosó kefe, rugalmas műanyag nyéllel. Ideális megoldás Erlenmeyer-lombikok, gömb- és állólombikok, Kjeldahl-lombikok, kö...
Katalógus szám: (149-0104)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A kefe kifejezetten kúpos vagy cső alakú laboratóriumi eszközök, például mérőhengerek, ülepítő kelyhek, tölcsérek, stb. tisztítására szolgál.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (149-0135)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Fehér nejlon sörte, műanyag nyéllel. Ideális megoldás üveg főzőpoharak és más, hengeres laboratóriumi eszközök tisztításához.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A Q Path NovaBrush® egyszerhasználatos kefék az endo- és exocervicalis sejtek mintavételre szolgálnak. A NovaBrush® 1 típusú kefe fej alakjának köszön...
Katalógus szám: (149-0106)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Ideális megoldás lombikok és üvegedények tisztításához. Fehér, természetes sörte, csuklós műanyag nyéllel.
UOM:  1 * 5 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Fehér vagy fekete nejlon sörte, huzal nyéllel. Kifejezetten gázmosó palackok, edények és nagyméretű csövek tisztítására szolgálnak.
1 - 8  of 48
  1  2  3  4  5  6  Következő