  • Kritériumok
    • Raktáron (5)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Hulladéktároló dobozok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/86/18709686.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kartonpapír, 50 μm vastag polietilén tasakkal
Gyártó:  ECONIX LTD
Leírás:   96% waterproof paper construction
Gyártó:  ECONIX LTD
Leírás:   Bio-bin®, Safe disposal box for infectious waste, paper-based, fold-flat, UN approved, Térfogat: 30000 ml, Szél. × mélys. × mag. (külső): 280×280×644 mm, Szél. × mélys. × mag. (belső): 280×280×415 mm
Gyártó:  HUART-HOSPIDEX (MSH)
Leírás:   Double-sided corrugated cardboard box
Gyártó:  HAMILTON BONADUZ
Leírás:   The box is used with waste chute 736-0847 and 736-0846.
Gyártó:  CEMO GMBH
Leírás:   These mobile boxes with its stable design enables clean and safe storage of hazardous solid goods belonging to packing groups II or III and is also ap...
Gyártó:  DELTALAB
Leírás:   PP
Katalógus szám: (129-4288)
Gyártó:  DELTALAB
Leírás:   PP, yellow
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 10
  1  2  Következő 