  • Kritériumok
    • Raktáron (5)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
dobozok-kemcsoevekhez
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/30/18374030.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Hasznosított műanyag
Katalógus szám: (211-0370)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén, áttetsző tetővel
UOM:  1 * 5 DB
Gyártó:  HEATHROW
Leírás:   Expanding storage rack reduce sample handling time and the need for several racks when working with samples for cold temperature storage. Its opening ...
Gyártó:  Simport Scientific
Leírás:   Cover and base made of polystyrene.
Gyártó:  GLW
Leírás:   Styro racks are made of heavy expanded polystyrene which are used in freezer down to -90 °C. System box is made of cardboard and is designed to secure...
1 - 5  of 5