  • Kritériumok
    • Raktáron (314)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
kriogen-tarolodobozok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/83/18945083.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"73"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Karton.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Karton.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Karton, fehér.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polikarbonát, autoklávozható.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Karton, fehér. Fagyasztócsövek alacsony hőmérsékleten történő tárolásához.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén, autoklávozhat.ó.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén (PP), fekete.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 73
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Következő