  • Kritériumok
    • Raktáron (29)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Hűtő/Fagyasztó dobozok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/72/18945072.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"33"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Mini fagyasztó doboz, –20 °C, polikarbonát/nem toxikus géltöltet
A –20 °C-os Mini fagyasztó doboz 12 db 0,5 vagy 1,5 ml-es mikro cent...
Katalógus szám: (479-0640)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polikarbonát doboz, HDPE tető és csőtartó, szivacs betét
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   Asztali fagyasztó dobozok, -20 °C
Kék színű polikarbonát
Az alsó részben nem toxikus géltöltet található, fogantyúval van ellátva. 471-0000/...
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   Polikarbonát doboz, kék színű HDPE tető, fehér színű HDPE csőtartó és szivacs betét
Katalógus szám: (216-0953)
Gyártó:  BIOCISION, LLC
Leírás:   CoolBox™ XT and 2XT provides over 16 hours of ice-free, power-free cooling to a variety of laboratory samples. The modular CoolBox™ XT and 2XT sample ...
UOM:  1 * 1 DB
Megszűnt
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   Polikarbonát, nem mérgező hűtőoldat
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   CoolCell® alcohol-free cell freezing containers ensure standardized controlled-rate -1 °C/minute cell freezing in a -80 °C freezer, without alcohol or...
Gyártó:  EPPENDORF
Leírás:   Érzékeny minták hőmérsékletét több mint egy óra hosszáig 0 °C-on tartja.
1 - 8  of 33
  1  2  3  4  5  Következő