Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Dobozok
251  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/18/18709518.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"251"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Karton.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Karton.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Karton, fehér.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Karton, fehér. Fagyasztócsövek alacsony hőmérsékleten történő tárolásához.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polikarbonát, autoklávozható.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Színezett PP
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén.
Katalógus szám: (216-2006)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The acrylic combination accessory dispenser holds the most commonly used laboratory disposables in one central location. Dispenser stores tubes, tips,...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 251
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő