  • Kritériumok
    • Raktáron (31)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
merlegedenyek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/22/18990022.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Borosilicate 3.3 glass, low form.
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Bemérő csónakok csiszolatos, cserélhető fedéllel, DURAN® boroszilikát üveg, alacsony forma, Térfogat: 30 ml, Átmérő × magasság: 50×30 mm, Csiszolat (NS): 50/12
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Weighing bottle with interchangeable ground glass cap, DURAN® boroszilikát üveg, medium form, Térfogat: 40 ml, Átmérő × magasság: 38×50 mm, Csiszolat (NS): 40/12
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   DURAN® Borosilicate glass 3.3.
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   PP with lid.
Katalógus szám: (WITG2.872.005)
Gyártó:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Leírás:   Weighing bottles, Boroszilikát üveg, low form, Térfogat: 30 ml, Átmérő × magasság: 50×30 mm
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Kavalier
Leírás:   Made of borosilicate glass.
Gyártó:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Leírás:   Made of borosilicate glass.
1 - 8  of 12
  1  2  Következő