  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
biztonsagi-hulladekgyujtok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/59/18989759.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   Biztonsági hulladékgyűjtő rendszer (edény és tölcsér), Térfogat: 4 l
Katalógus szám: (VITL151594)
Gyártó:  VITLAB
Leírás:   PE/PP.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BELAH119190000)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   HDPE, translucent, graduated
UOM:  1 * 1 DB