  • Kritériumok
    • Raktáron (1)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
hibridizacios-uevegek-csoevek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/13/20236913.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   Hybridisation bottle, Típus: 300×35 mm
Gyártó:  THERMO HYBAID
Leírás:   Medium hybridisation bottles, 250×35 mm, Típus: Hybaid
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Külső biztonsági bevonattal ellátott hibridizációs csövek, PTFE/szilikonbetétes PBT kupakkal, Típus: Wheaton, Boroszilikát üveg, Átmérő × hossz: 35×150 mm
Katalógus szám: (WITG2.446.115)
Gyártó:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Leírás:   Hybridisation bottle, GL45 screw cap with silicone sealing, Típus: Hybaid, Bellco, Labline, GFL, Heraeus, Boro 3.3 üveg, Átmérő × hossz: 38×150 mm
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  TECHNE
Leírás:   Hibridizációs cső, nagy, zárókupak nélkül, HB-1D kamrához, Típus: Techne, Boro 3.3 üveg, Átmérő × hossz: 80×200 mm
Gyártó:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Leírás:   Hibridizációs csövek, nagy, Típus: UVP, Boro 3.3 üveg, Átmérő × hossz: 35×300 mm
Gyártó:  STUART SCIENTIFIC
Leírás:   Hybridisation bottles, Típus: Stuart, Pyrex® üveg, Átmérő × hossz: 40×260 mm
1 - 7  of 7