  • Kritériumok
    • Raktáron (13)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Gázmosó palackok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/83/18945283.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"27"
Rendezés:
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Színtelen DURAN® boroszilikát üveg.
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Borosilicate glass 3.3.
Katalógus szám: (201-9100)
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   DURAN® boroszilikát üveg.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  ROBU GLASFILTER
Leírás:   Borosilicate glass 3.3.
Gyártó:  ROBU GLASFILTER
Leírás:   Borosilicat glass 3.3.
Katalógus szám: (SCOT257040101)
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   DURAN®, borosilicate glass.
Gyártó:  ROBU GLASFILTER
Leírás:   They are made of borosilicate glass 3.3 and the versatile and recyclable material offers good properties for the most diverse fields.
1 - 8  of 27
  1  2  3  4  Következő