  • Kritériumok
    • Raktáron (53)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Cseppentős üvegek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/50/18945150.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"49"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Soda-lime glass, amber.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Fehér PTFE.
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Nátron üveg, színtelen vagy barna.
Gyártó:  Brand
Leírás:   Soda-lime glass, clear or amber.
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   Áttetsző vagy fehér LDPE flakon, fehér csavaros PP kupak és LDPE cseppentőhegy.
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   LDPE flakon, cseppentőheggyel és PP védőkupakkal.
Gyártó:  SciLabware
Leírás:   LDPE, natural.
Katalógus szám: (215-7861)
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   PTFE/FEP flakon, ETFE cseppentőhegy és védőkupak.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 49
  1  2  3  4  5  6  7  Következő