  • Kritériumok
    • Raktáron (16)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
centrifuga-edenyek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/14/18945014.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Rendezés:
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   Centrifugacső, csavaros kupakkal, Oak Ridge Bio Bottle, PPCO, Térfogat: 2000 ml, Nalgene®
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   Centrifugacsövek, csavaros kupakkal, Polikarbonát (PC), Térfogat: 1000 ml, Átmérő × hossz: 97,6×188,4 mm, Nalgene®
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   Super-speed centrifuge bottles are designed to boost productivity and pellet recovery in super speed large volume gross separation applications.
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   Centrifugacsövek kupakkal, Térfogat: 500 ml, Átmérő × hossz: 69,5×160 mm, PPCO, Nalgene®
Katalógus szám: (525-2471)
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   Gömbölyű aljú centrifugacsövek, csavaros kupakkal, Poliketon, Térfogat: 250 ml, Átmérő × hossz: 61,9×145,8 mm, Nalgene®
UOM:  1 * 4 DB
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   Kúpos aljú, térfogat beosztással.
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   PP csövek, dugós tömítésű polietilén kupakkal és poliéter-imid betéttel
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   PP, translucent or PC, clear.
1 - 8  of 8