  • Kritériumok
    • Raktáron (21)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Szórófejes flakonok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/32/18989832.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Brand
Leírás:   Atomizer, HDPE, Térfogat: 400 ml
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   Áttetsző LDPE, PP szórófej.
Gyártó:  VITLAB
Leírás:   White or translucent bottles made from PP.
Gyártó:  LAMAPLAST
Leírás:   LDPE, translucent.
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   Spray bottle with pump vaporizer, HDPE, Térfogat: 50 ml, Magasság: 110 mm, Külső átmérő: 35 mm
Katalógus szám: (KART327)
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   Porlasztó beállító sugárral, HDPE, Térfogat: 1000 ml, Magasság: 271 mm, Külső átmérő: 90 mm
UOM:  1 * 5 DB
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   Spray bottle, Turn ‘n’ Spray, with overhead valve, Térfogat: 500 ml, Magasság: 240 mm
Katalógus szám: (215-6550)
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   Pressure sprayer, Térfogat: 1500 ml, Magasság: 315 mm, Külső átmérő: 142 mm
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 14
  1  2  Következő 