  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Forrkövek
4  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/62/18944962.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   Forrkő, PTFE, folyadékok forralásánál megelőzi nagy méretű buborékok képződését, ezáltal a folyadék túlhevülését és annak kifröccsenését. Szemcseméret...
Katalógus szám: (VERND1069103)
Gyártó:  Saint-Gobain
Leírás:   Ultra-pure, virgin PTFE boiling stones promote gentle, efficient boiling and help prevent overheating, even of highly volatile liquids. Ideal for cont...
UOM:  1 * 450 g
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   For analytical work.
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   For preparative work.
1 - 4  of 4