  • Kritériumok
    • Raktáron (5)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Vérvételi lándzsák
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/54/18944954.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Vitrex Medical A/S
Leírás:   Safety lancets for blood glucose and other in vitro diagnostic tests.
Gyártó:  Vitrex Medical A/S
Leírás:   Safety lancets for blood glucose and other in vitro diagnostic tests.
Gyártó:  Vitrex Medical A/S
Leírás:   Safety lancets for blood glucose and other in vitro diagnostic tests.
Gyártó:  Vitrex Medical A/S
Leírás:   Safety lancets for blood glucose and other in vitro diagnostic tests.
Gyártó:  Vitrex Medical A/S
Leírás:   Simple, flat, steel lancet.
Gyártó:  Vitrex Medical A/S
Leírás:   For high volume blood flow with minimum depth of penetration.
Katalógus szám: (MODU369400)
Gyártó:  Vitrex Medical A/S
Leírás:   Lancing device with push button ejection designed for sampling in blood glucose monitoring.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Vitrex Medical A/S
Leírás:   Needle material is stainless steel grade 304/1 Cr18Ni9 and moulded body/cap material is LDPE (Low Density Polyethylene).
1 - 8  of 13
  1  2  Következő 