  • Kritériumok
    • Raktáron (9)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Hulladékgyűjtők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/81/18374081.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"42"
Rendezés:
Gyártó:  HUART-HOSPIDEX (MSH)
Leírás:   Laboratóriumi hulladékgyűjtő edény, PP, Térfogat: 50 l, Szél. × mélys. × mag.: 400×300×500 mm
Gyártó:  HUART-HOSPIDEX (MSH)
Leírás:   The containers are made of pure PP, when burned no pollutants are released.
Gyártó:  JUSTRITE MANUFACTURING CO
Leírás:   The original smoker’s Cease Fire® cigarette butt receptacle’s self-extinguishing design safely collects unsightly cigarette litter and reduces the ris...
Gyártó:  Palbam
Leírás:   Stainless steel 304, electropolished finish
Katalógus szám: (129-3601)
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   Waste bin, Nalgene®, átlátszó, PP, Térfogat: 45 l, Átmérő × magasság: 356×584 mm
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BOCH11423)
Gyártó:  BOCHEM
Leírás:   Stainless steel 18/10 housing.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (115-2008)
Gyártó:  KIMBERLY CLARK
Leírás:   These freestanding waste receptacles are made of epoxy coated mild steel which provides durability and resistance. They are practical and convenient s...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Gilac PROFESSIONNEL
Leírás:   Large rectangular waste bin, Térfogat: 310 l, Szél. × mélys. × mag.: 900×810×590 mm
1 - 8  of 42
  1  2  3  4  5  6  Következő