  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
hulladekgyujtok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/41/18374041.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Rendezés:
Katalógus szám: (134-0486)
Gyártó:  Palbam
Leírás:   Stainless steel, electropolished
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Metro International
Leírás:   These storage bins are injection molded from polypropylene base resin. They have an open hopper front for easy access to contents and a slot on the ba...
Gyártó:  asecos
Leírás:   Sheet steel
Gyártó:  asecos
Leírás:   These containers are made of galvanized sheet steel optionally with red coating or stainless steel. These units are ideal for safe disposal of rags im...
Gyártó:  hünersdorff GmbH
Leírás:   Made of PS, coloured.
Gyártó:  asecos
Leírás:   These steel and stainless steel containers are suitable for the safe cleaning with flammable liquids.
Gyártó:  asecos
Leírás:   Made of sheet steel, lacquered.
Gyártó:  asecos
Leírás:   Made of stainless steel.
1 - 8  of 9
  1  2  Következő