Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Hulladékgyűjtők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/43/18944943.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"68"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  HUART-HOSPIDEX (MSH)
Leírás:   Laboratóriumi hulladékgyűjtő edény, sárga, PP, Térfogat: 60 l, Szél. × mélys. × mag.: 400×305×575 mm
Gyártó:  HUART-HOSPIDEX (MSH)
Leírás:   Sárga, polipropilén
Gyártó:  Palbam
Leírás:   Stainless steel 304, electropolished finish
Gyártó:  Palbam
Leírás:   Stainless steel, electropolished.
Gyártó:  HUART-HOSPIDEX (MSH)
Leírás:   The containers are made of pure PP, when burned no pollutants are released.
Gyártó:  HUART-HOSPIDEX (MSH)
Leírás:   PP, yellow. Disposable plastic sharps container.
UOM:  1 * 15 DB
Katalógus szám: (129-3601)
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Waste bin, Nalgene®, átlátszó, PP, Térfogat: 45 l, Átmérő × magasság: 356×584 mm
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BOCH11424)
Gyártó:  BOCHEM
Leírás:   Stainless steel 18/10 housing.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 68
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Következő