  • Kritériumok
    • Raktáron (22)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
elemek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/30/18944930.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Rendezés:
Gyártó:  VARTA GERAETEBATTERIE
Leírás:   Hosszú élettartamú szárazelemek. Számológépekben, kamerákban illetve más elektromos eszközökben használhatók.
Gyártó:  VARTA GERAETEBATTERIE
Leírás:   Tartós elemek kamerákhoz és órákhoz.
Gyártó:  VARTA GERAETEBATTERIE
Leírás:   Battery, Mert: Általános célra, High Energy alkaline, AAA
Gyártó:  VARTA GERAETEBATTERIE
Leírás:   Battery, Batteries, lithium, AA, Feszültség: 1,5 V, Átmérő × magasság: 14,5×50,5 mm
Gyártó:  VARTA GERAETEBATTERIE
Leírás:   Nagy kapacitású, hosszú működési idejű akkumulátorok. A méretek és típusok a szárazelemekkel megegyezők.
Gyártó:  VARTA GERAETEBATTERIE
Leírás:   Batteries, LR54/L1130 (AG10), Mert: General use, LR54/L1130 (AG10), Feszültség: 1,5 V
Gyártó:  VARTA GERAETEBATTERIE
Leírás:   Nickel Hydride (NiMH), AA/HR6 1,2 V. These batteries are compatible with a wide range of cordless phones including Alcatel, Ascom, Audioline, Binatone...
UOM:  1 * 2 DB
Gyártó:  Hanna
Leírás:   Batteries, 1,5 V-os tartalék elemek , for: Conductivity Testers, Tartalék elemek, 1,5 V, Feszültség: 1,5 V
UOM:  1 * 12 DB
1 - 8  of 9
  1  2  Következő