  • Kritériumok
    • Raktáron (19)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
drotkosarak
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/29/18990029.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
Rendezés:
Gyártó:  BOCHEM
Leírás:   These stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
Gyártó:  RSG
Leírás:   These electropolished wire baskets are made of stainless steel 18/10.
Gyártó:  BOCHEM
Leírás:   Stainless steel.
Gyártó:  HEATHROW
Leírás:   Aluminium, blanc.
Katalógus szám: (BOCH10120)
Gyártó:  BOCHEM
Leírás:   These rectangular stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  HUPFER METALLWERKE
Leírás:   Rozsdamentes acél.
Katalógus szám: (216-7470)
Gyártó:  HUPFER METALLWERKE
Leírás:   Stainless steel, electrolytically polished.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  HUPFER METALLWERKE
Leírás:   Stainless steel.
1 - 8  of 17
  1  2  3  Következő