Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kosarak
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/28/18944928.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
Rendezés:
Gyártó:  BOCHEM
Leírás:   These stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
Gyártó:  BOCHEM
Leírás:   Stainless steel.
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   Made of HDPE. Chemical resistant pipette baskets protect glass pipettes from breakage.
Katalógus szám: (BURK9650-0652)
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   Made of PE, translucent
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   Polipropilén.
Katalógus szám: (BURK9650-0653)
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   Basket, made of PE.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  RSG
Leírás:   These electropolished wire baskets are made of stainless steel 18/10.
Gyártó:  HEATHROW
Leírás:   Aluminium, blanc.
1 - 8  of 24
  1  2  3  Következő