  • Kritériumok
    • Raktáron (92)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Hulladékgyűjtő zsákok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/09/18990009.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"42"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Laboratóriumi hulladékok, mint például eldobható Petri-csészék, pipettahegyek, centrifugacsövek, stb. biztonságos gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő z...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Nem veszélyes, autoklávozandó hulladékok gyűjtésére szolgáló, erős zsákok.
Polipropilén, 50 μm falvastagságú, áttetsző, címkézési felülettel.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Autoklávozandó,veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló, záróhuzalokkal együtt szállított, erős, hőálló zsákok.
Nagy sűrűségű polietilén (HDPE), ...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Autoklávozandó, veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló, erős, hőálló zsákok. Más anyagok autoklávozására is használhatók. A zsákok záróhuzalokkal va...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Autoklávozandó, veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló, záróhuzalokkal együtt szállított, erős, hőálló zsákok.
Polipropilén, 50 μm falvastagsá...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Biológiailag veszélyes, autoklávozandó hulladékok gyűjtésére szolgáló, erős zsákok.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Autoklávozandó veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló, záróhuzalokkal együtt szállított, erős, hőálló zsákok. A zsákok huzalos lezárása lehetővé tes...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Ideális polisztirol anyagú eszközök autoklávozásához, illetve patogén anyagokkal szennyezett eszközökhöz (Petri-csészék, mikrotitráló plate-ek, pipett...
1 - 8  of 42
  1  2  3  4  5  6  Következő 