  • Kritériumok
    • Raktáron (24)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Tároló zsákok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/62/18989862.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   VWR® slider zipper bags, in LDPE, transparent, with blue slider. For the packing and storage of goods.
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   Bags with the patented zipper are for ideal for storing, collecting, protecting and shipping of specimens, samples and sales products.
Gyártó:  BRADY & CO LTD, W. H.
Leírás:   These Lockout visit bag has several pockets to store and smoothly retrieve any lockout/tagout product.
Katalógus szám: (BRDY065780)
Gyártó:  BRADY & CO LTD, W. H.
Leírás:   Lockout bag made of rugged canvas with drawstrings.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  DELTALAB
Leírás:   These bags are used for all solid samples and suitable in laboratories for tubes, swabs as well as industries for spare pieces, small electronic compo...
Gyártó:  FISHER CONTAINER CORP
Leírás:   Clear bags made from ultrapure resin. Ideal for packaging semiconductor wafer boxes, medical devices, cleanroom gowns, gloves, wipes or other products...
Gyártó:  SCANCELL FOLIEN VETRIEB
Leírás:   These bags allow storage and transport of samples.
PE, 50 µm thick, transparent.
Gyártó:  SCANCELL FOLIEN VETRIEB
Leírás:   Újrazárható simítózáras tasakok
1 - 8  of 12
  1  2  Következő