  • Kritériumok
    • Raktáron (28)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Sterilizáló tasakok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/54/18989854.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  SÜDPACK MEDICA
Leírás:   Sterilisation pouche, Tasak, egyik oldala papír, a másik zöld PET/PP, Hossz x szél.: 75×250 mm
Gyártó:  SÜDPACK MEDICA
Leírás:   A fóliatömlők különféle méretű, lapos vagy oldalt redőzött sterilizálózacskók kialakítását teszik lehetővé. A felhasználási javaslatok a fóliára vanna...
Gyártó:  SÜDPACK MEDICA
Leírás:   Lehegeszthető sterilizálózacskók, melyek egyik oldala papír (60 g/m2), a másik oldala átlátszó, polietilén-tereftalát (PET)/polipropilén(PP) műanyag.
Gyártó:  SÜDPACK MEDICA
Leírás:   Sterilisation pouche, Aluminium pouches – OPA/ALU/PE peel, Anyag: Poliamid (PA), Hossz x szél.: 150×245 mm
UOM:  1 * 1.000 DB
Gyártó:  SÜDPACK MEDICA
Leírás:   Poliamidból készülő tasakok és zacskók, száraz hőlégsterilizáláshoz. Mindkét oldala műanyagból készül és sterilezési indikátort tartalmaz.
Gyártó:  SÜDPACK MEDICA
Leírás:   Gyógyszerkönyvi minőségű, alacsonysűrűségű polietilén (LDPE) tasakok, 80 μm-es falvastagsággal, gamma-sterilezéshez.
Katalógus szám: (VEPA3FKSS230206_U)
Gyártó:  Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH
Leírás:   These see-through sterilisation pouches and reels made of sterilisation proof 70 g/m2 heavy-duty paperare a universal packaging solution fo...
UOM:  1 * 1 Roll
Megszűnt
Gyártó:  SÜDPACK MEDICA
Leírás:   Sterilizálózacskók, melyek egyik oldala papír (60 g/m˛), a másik oldala átlátszó, polietiléntereftalát (PET)/polipropilén(PP) műanyag.
1 - 8  of 12
  1  2  Következő 