  • Kritériumok
    • Raktáron (98)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Tasakok mintatároláshoz
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/60/18989760.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"31"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   LDPE tasakok, gyártás és csomagolás steril körülmények között
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Szilárd minták, csövek, apró alkatrészek, valamint dokumentumok tárolására és szállítására alkalmas. Elérhető írható felülettel ellátott és anélküli v...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   PE bags, transparent. These sterile sampling bags provide a secure, contaminant-free pliant container that ensures dependable analysis results. Econom...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The VWR MEDBAG are liquid-tight bags, used as internal hospital and external secondary packaging for the transportation of biological substances of ca...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Transparent polythene bags for biological transport with English instructions, plus a pocket for documents and printed biohazard logo.
UOM:  1 * 1.000 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Bags made from PE, transparent.
UOM:  1 * 1.000 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This line of blue twist seal printed bags, with safety tab and 2 round wires, has been specifically designed for food industry. The bags accommodate s...
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   The sterilised sampling bag SteriBag are ideal for samples in chemistry, pharmaceuticals, medicine, veterinary science and foodstuffs.
1 - 8  of 31
  1  2  3  4  Következő 