  • Kritériumok
    • Raktáron (7)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Tasakok gáztároláshoz
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/72/18945272.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Rendezés:
Gyártó:  Saint-Gobain
Leírás:   These flexible, sturdy bags, made from 5 mil thick FEP fluoropolymer film,
are heatsealed on all four sides for complete chemical resistance an...
Gyártó:  Saint-Gobain
Leírás:   Made from 2 mil thick PVF fluoropolymer film. When the chemical inertness of FEP is not required, Chemware® heat-sealed, PVF gas sampling bags are the...
Gyártó:  Saint-Gobain
Leírás:   Rubber sampling bags for gas with tube and ebonit tap.
Gyártó:  DEUTSCH & NEUMANN
Leírás:   These are red natural rubber latex balloon suitable for rotary evaporators for mixing or collecting gas and for controlling air or gas flows at suitab...
Gyártó:  DEUTSCH & NEUMANN
Leírás:   Natural rubber, transparent (Orsat bladders) or PVC, soft, red-brown (inflation bulb)
Gyártó:  VARIAN
Leírás:   Gas sampling bags in Tedlar.
1 - 6  of 6