  • Kritériumok
    • Raktáron (32)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "zacskok-biologiai-homogenizatorhoz"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/48/18944948.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Széles választékú PE zacskók, 80-3500 ml-es kapacitású kivitelekben
Kompatibilis minden hagyományos laboratóriumi homogenizátorhoz, használható m...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A zacskók alkalmasak a szilárd minták biztonságos és gyors előkészítésére a mikrobiológiai és kémiai elemzéseket megelőzően. A zacskók 3 percig ellená...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Nagy szilárdságú műanyagból készül, sugárzásnak ellenálló, átlátszó zacskók, "Stomacher 400 Circulator", "Stomacher 400 " és hasonló homogenizátorokho...
UOM:  1 * 1.000 DB
Gyártó:  Grade Products
Leírás:   Kiváló minőségű műanyag keverékből készült homogenizáló zacskók, melyek ideálisan használhatóak mindenféle élelmiszerminta előkészítése során.
Gyártó:  FERMIONX LTD (SEWARD)
Leírás:   A Stomacher® gyártmányú homogenizáló zacskók extrudált szűz polietilénből készülnek. Az egyetlen tömítés az alaplapon található. Gyártás közben minden...
Gyártó:  INTERSCIENCE
Leírás:   These lateral filter bags are with non-woven filter that are ideal for the homogenization and automatic filtration of the samples.
Katalógus szám: (INSC132025)
Gyártó:  INTERSCIENCE
Leírás:   These non-filter sample preparation bags are ideal for homogenising samples.
UOM:  1 * 500 DB
Gyártó:  INTERSCIENCE
Leírás:   BagPage® single use bags with filter membrane reduce analysis time thanks to their wide opening and markings showing where to introduce the pipette. I...
1 - 8  of 12
  1  2  Következő