Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "zacskok"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/21/18944921.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"127"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Széles választékú PE zacskók, 80-3500 ml-es kapacitású kivitelekben
Kompatibilis minden hagyományos laboratóriumi homogenizátorhoz, használható m...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Szilárd minták, csövek, apró alkatrészek, valamint dokumentumok tárolására és szállítására alkalmas. Elérhető írható felülettel ellátott és anélküli v...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   LDPE tasakok, gyártás és csomagolás steril körülmények között
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Laboratóriumi hulladékok, mint például eldobható Petri-csészék, pipettahegyek, centrifugacsövek, stb. biztonságos gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő z...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Nem veszélyes, autoklávozandó hulladékok gyűjtésére szolgáló, erős zsákok.
Polipropilén, 50 μm falvastagságú, áttetsző, címkézési felülettel.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Autoklávozandó,veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló, záróhuzalokkal együtt szállított, erős, hőálló zsákok.
Nagy sűrűségű polietilén (HDPE), ...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Autoklávozandó, veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló, erős, hőálló zsákok. Más anyagok autoklávozására is használhatók. A zsákok záróhuzalokkal va...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Ideal for processing biohazardous materials that require autoclaving prior to disposal. Available with or without temperature indicator. High integrit...
1 - 8  of 127
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő