Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Autoradiográfia filmek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/15/18944915.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   The emulsion of this double coated film provides improved clarity, giving superior contrast and band visibility in the detection of chemiluminescent s...
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Amersham Hyperfilm™ MP is a high performance, multipurpose film with an improved emulsion to provide enhanced performance and clearer background. Amer...
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Autoradiography film, Cassette, Amersham Hypercassette™, 200×400 mm, szintelen
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Hyperscreen™ intensifying screens are high performance calcium tungstate screens that can be used with pre-flashed film to give an increase in sensiti...
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Storage phosphor screens capture latent images produced by ionising radiation (X-ray, β, and γ emissions from isotopes such as 14C, 3<...
Katalógus szám: (GEHE18-1032-27)
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Autoradiography film
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   CL-XPosure™ Film is a clear blue X-ray film recommended for the detection and documentation of blotting assays.
Gyártó:  CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Leírás:   A BioMax® MR egyrétegű emulziós film, ami maximális felbontást és nagy érzékenységet biztosít a ³⁵S, ³²P, és ¹⁴C izotópokkal jelzett minták észleléséh...
1 - 8  of 16
  1  2  Következő