  • Kritériumok
    • Raktáron (33)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Alumínium fólia
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/34/17974834.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   99.0 - 99.5%-os tiszta alumínium.
Gyártó:  ALUJET
Leírás:   Pure aluminium 99.0 - 99.5%. Ideal for packaging, covering and insulation.
Gyártó:  Korff
Leírás:   Alumínium, lágy, 99,0 - 99,5%-os tisztaságú
Katalógus szám: (GERB5712)
Gyártó:  GERBER FUNKE DR N.
Leírás:   These aluminium foils are used with reference drier RD-8 for determining the moisture content of powdered milk.
UOM:  1 * 1.000 DB
Gyártó:  Korff
Leírás:   Alumínium, 99,0 - 99,5%-os tisztaságú.
1 - 5  of 5