  • Kritériumok
    • Raktáron (45)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Adapterek kúpos normálcsiszolattal
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/75/18944875.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"47"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Vastag falú PTFE.
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Színtelen DURAN® boroszilikát üveg.
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   DURAN®.
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   DURAN® boroszilikát üveg.
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   DURAN®, borosilicate glass.
Katalógus szám: (WILMLG-1240-118)
Gyártó:  WILMAD/LABGLASS/LUREX MFG
Leírás:   Borosilicate glass.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   DURAN®, borosilicate glass 3.3.
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   PPS-ből készült csavaros illesztő adapterek, a kónuszos belső rész anyaga PTFE.
1 - 8  of 47
  1  2  3  4  5  6  Következő 