  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Adapterek, gömbcsiszolatok
12  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/77/18944877.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Színtelen DURAN® boroszilikát üveg.
Gyártó:  VACUUBRAND GMBH + CO
Leírás:   These small flanges made of stainless steel.
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Made of DURAN®, borosilicate glass.
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Made of stainless steel.
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   PTFE/Silicone.
Gyártó:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Leírás:   Borosilicate glass.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
1 - 8  of 12
  1  2  Következő