  • Kritériumok
    • Raktáron (1)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Hengeres tartályok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/38/18989338.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Jó kémiai ellenállóképességű. Felső peremmel rendelkezik. A falvastagság körülbelül 2,4 mm. Áttetsző LLDPE edény, tetővel és csappal.
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   These dome tanks are designed for use as closed containment systems. Tanks feature a 150 mm neck opening fitted with a gasketed closure for secure sea...
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Cylindrical tank, Material: HDPE, Hengeres tartály fedéllel és csappal, nagy teherbírású, Térfogat: 28 l, Külső átmérő × magasság: 300×460 mm
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Heavy-duty cylindrical LLDPE tanks are offered in sizes ranging from 19 to 757 liters and include covers to signficantly reduce evaporation and contam...
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Áttetsző LLDPE edény, HDPE tetővel. Jó kémiai ellenállóképességű. Felső peremmel rendelkezik. A falvastagság körülbelül 2,4 mm. A 216-0322 kódszámú tá...
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   Containers in LDPE, transparent, with lids, for various applications. Produced seamlessly and stress relieved with the LaboPlast® sintering method. Th...
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Cylindrical tank, Hengeres tartály fedéllel, Material: PP, Térfogat: 378 l, Külső átmérő × magasság: 710×1120 mm
Katalógus szám: (ENTEE14-35-01-0215)
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   Injection molded round tank, in PFA material.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 9
  1  2  Következő