  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
negyszoegletes-tartalyok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/20/18989720.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Rendezés:
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
Katalógus szám: (ENTEE92-01D-0215)
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   Injection molded rectangular tanks with dual capacity.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   Material: HDPE, Térfogat: 42  l, Szél. × mélys. × mag.: 460×310×310 mm
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   TANK RECT. + COVER PP 8 L 1 * 1 DB
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   These seamless, rotational-molded PE tanks are lightweight and easy-to-handle.
1 - 5  of 5