  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Izzók és lencsék nagyítókhoz
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (630-1221)
Gyártó:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Leírás:   Lencse nagyítókhoz, 2,5×, Átmérő: 132 mm
UOM:  1 * 1 DB